52043
Hexaethylene glycol monodecyl ether
BioXtra, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
C10E6, Decylhexaglycol
About This Item
Descrizione
non-ionic
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.0% (GC)
PM
422.60 g/mol
Indice di rifrazione
n20/D 1.455
Densità
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C22H46O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-24-13-15-26-17-19-28-21-22-29-20-18-27-16-14-25-12-10-23/h23H,2-22H2,1H3
GLGQRQQFWLTGES-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?