Passa al contenuto
51963
Esterase from Bacillus subtilis
recombinant, expressed in E. coli, ≥0.8 U/mg
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-773-7
NACRES:
NA.54
Numero CE:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
recombinant
expressed in E. coli
form
crystalline, crystals, powder or flakes
specific activity
≥0.8 U/mg
storage temp.
−20°C
Application
Esterase from Bacillus subtilis is used in protein engineering research and is utilized to study the kinetic resolution of acetates of arylaliphatic tertiary alcohols.
Biochem/physiol Actions
An esterase is a hydrolase that splits esters into acids and alcohols.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which converts 1 μmol 4-nitrophenyl-L-acetate per minute at pH 7.5 and 30°C.
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)