Vai a
51574
PEG 1000 20% – MES pH 6.5; 100 mM solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 3/Kit-No 02528
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
1.04 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)