Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Nome del prodotto
Terreno di coltura 199, with Hank′s Balanced Salts, with 0.68 mM L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: 100 mg/L
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
NaHCO3: 350 mg/L
phenol red: 21.24 mg/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Il terreno di coltura M199 consiste in una combinazione di vitamine, amminoacidi e altri fattori ed è stato inizialmente sviluppato come terreno a formulazione completamente definita per la coltura di espianti primari. Se adeguatamente integrato, questo terreno trova ampia applicabilità, in particolare per coltivare cellule non trasformate. Il terreno M19 trova uso nella produzione di vaccini, nella coltura in vitro di espianti pancreatici primari e nei tessuti del cristallino.
Other Notes
Contains all L-form amino acids
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terreno di coltura 199
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?