Merck
51292
Hemoglobin from bovine blood
≥85% (HPCE)
Sinonimo/i:
Bovine hemoglobin, Hb, Methemoglobin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42030116
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine blood
assay
≥85% (HPCE), ~95% protein basis
mol wt
Mr ~64500
loss
≤5% loss on drying
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Application
The solubility of α-elastin has been applied to construction of elastin-mimetic biomaterials.
Biochem/physiol Actions
Oxygen transporter, NO scavenger
Oxygen transporter. The Fe2+/Fe3+ balance is a physiological indicator of blood oxygenation; deoxygenated hemoglobin accessorizes a feedback loop by reducing nitrite to NO, a vasodilator which enhances blood flow to oxygen-deprived tissues.
Disclaimer
Since native hemoglobin is readily oxidized in air, these preparations may be predominantly methemoglobin.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hemoglobin from bovine blood
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)