51238
Magnetic iron oxide nanoparticles solution
0.3-0.7% Fe basis, 2.5-3.5% solids basis
Sinonimo/i:
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution, Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
contiene
oleic acid and 11-aminoundecanoic acid as stabilizer
Composizione
Fe, 0.3-0.7%
solids, 2.5-3.5%
Concentrazione
in H2O
Diametro
10-50 nm (hydrodynamic diameter, 1% mean volume)
Dimensione particelle
6.5 nm±3.0 nm (Fe-Oxide-Nucleus)
Densità
1.00 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves