50791
1,2,3-Heptanetriol Isomer H 0.5 solution
Sinonimo/i:
1,2,3-Heptanetriol solution, Additive Screening Solution 08/Kit-No 78374
About This Item
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-3-4-6(9)7(10)5-8/h6-10H,2-5H2,1H3
HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves