50552
Calcium phosphate
Reagent for transient & stable DNA transfections
Sinonimo/i:
β-Calcium phosphate tribasic, β-Tricalcium phosphate, tert-Calcium phosphate, tri-Calcium (ortho)phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Stato
powder
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Descrizione generale
Applicazioni
- transient and stable transfection of wide range of cell types
- drug delivery systems
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?