Merck
49619
cis-2-Dodecenoic acid
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
BDSF, Burkholderia cenocepacia diffusible signal factor
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722818
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCC\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h10-11H,2-9H2,1H3,(H,13,14)/b11-10-
InChI key
PAWGRNGPMLVJQH-KHPPLWFESA-N
Biochem/physiol Actions
Burkholderia cenocepacia produces a diffusible fatty acid signal molecule, cis-2-dodecenoic acid (BDSF), that has been implicated in interspecies and interkingdom communication.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)