Vai a
49549
4-Hydroxy-L-isoleucine
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(2S,3R)-2-Amino-4-hydroxy-3-methylpentanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.17
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-Hydroxy-L-isoleucine, ≥98.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]/D +34.0±2.0°, c = 1 in H2O
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3(4(2)8)5(7)6(9)10/h3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,9,10)/t3-,4?,5-/m0/s1
InChI key
OSCCDBFHNMXNME-DSDZBIDZSA-N
Biochem/physiol Actions
A peculiar amino acid extracted from fenugreek seeds and never found in mammalian tissues, exhibits interesting insulinotropic activity; effects on insulin secretion[1], plant-derived treatment for metabolic syndrome[2].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
5011858879I7634
L-Isoleucine BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sigma-Aldrich
58879
L-Isoleucine
D-Isoleucine ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
I7634
D-Isoleucine
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99.5% (NT), ≥99.5% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
optical activity
[α]/D +34.0±2.0°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]/D +32.5±2.0°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]20/D +41.0±1°, c = 5% in 6 M HCl
optical activity
-
color
white to off-white
color
white to almost white
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxy-L-isoleucine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
296.6 °F
flash_point_c
147 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)