487R-9
SMAD4 (MRQ-72) Rabbit Monoclonal Antibody
Sinonimo/i:
Mothers Against Decapentaplegic Homolog 4 Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MRQ-72, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (487R-94)
vial of 0.1 mL concentrate (487R-94-RUO) Research Use Only
vial of 0.5 mL concentrate (487R-(95)
vial of 1.0 mL (concentrate (487R-96))
vial of 1.0 mL concentrate (487R-96-RUO) Research Use Only
vial of 1.0 mL pre-dilute (487R-97-RUO) Research Use Only
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (487R-97)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (487R-98)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (487R-98-RUO) Research Use Only
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque®
Isotipo
IgG
Controllo
pancreas
Visualizzazione
cytoplasmic, nuclear
Descrizione generale
Qualità
RUO - MQ100
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)