Vai a
48488
Sodium (±)-homocitrate tribasic
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-1,2,4-butanetricarboxylic acid trisodium salt, Trisodium homocitrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7Na3O7
Peso molecolare:
272.10
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
impurities
≤15.0% water
Quality Segment
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CCC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C7H10O7.3Na/c8-4(9)1-2-7(14,6(12)13)3-5(10)11;;;/h14H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
SNTBDRNHMPWDFS-UHFFFAOYSA-K
Application
Sodium (±)-homocitrate tribasic may be used in studies of formation and function of the iron-molybdenum cofactor (FeMo-co) which contains 7Fe, 9S, Mo, R-homocitrate. FeMo-co is essential for nitrogen fixation by nitrogenous organisms.
Biochem/physiol Actions
Component of the iron-molybdenum cofactor of nitrogenases , essential isomerization of homocitrate via homoaconitate to homoisocitrate, homocitrate accumulation seems to act as a sensor of lysine-pathway distress.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2511471405
description
-
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (NT)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
≤15.0% water
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.04% free alkali (as NaOH), ≤0.06% free acid (as C6H8O7)
impurities
11-13% water (KFT)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)