Merck
45245
Eosin 5-isothiocyanate
≥95.0% (UV)
Sinonimo/i:
EITC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H7Br4NO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
704.96
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95.0% (UV)
fluorescence
λex 521; λem 544 (pH 9.0)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c(O)c(Br)cc24)N=C=S
InChI
1S/C21H7Br4NO5S/c22-12-4-10-14(8-2-1-7(26-6-32)3-9(8)21(29)30)11-5-13(23)18(28)16(25)20(11)31-19(10)15(24)17(12)27/h1-5,27H,(H,29,30)
InChI key
MCXYFYWNOWPDMA-UHFFFAOYSA-N
Application
Eosin 5-isothiocyanate (EITC) is a fluorescence probe. EITC tagged molecules may be used together with fluorescein-5′-isothiocyanate (FITC) tagged molecules in fluoresce resonance energy transfer (FRET) based assays.
Other Notes
Acceptor fluorophore. Measurement of rotational diffusion of proteins; In fluorescence energy transfer studies
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
flash_point_f
Not applicable
hcodes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)