44700
Octadecylphosphophosphoniumcholine
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Octadecyl-[2-(trimethylphosphonio)-ethyl]-phosphat
About This Item
Saggio
≥98.0% (TLC)
Tipo di lipide
phospholipids
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOP([O-])(=O)OCC[P+](C)(C)C
InChI
1S/C23H50O4P2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-26-29(24,25)27-22-23-28(2,3)4/h5-23H2,1-4H3
LKRUUBNORFYVBG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3