Vai a
4465863
CYP450 Extended Panel - 100 Assay Kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12161503
technique(s)
LC/MS: suitable
storage temp.
−20°C
General description
The SCIEX iChemistry® CYP450 Peptide Standards Extended Panel Human Induction 100 Assay Kit provides a complete protocol, instrument data acquisition methods, processing methods and stable isotope-labeled synthetic peptide standards for the analysis of seven human CYP450 isoforms (1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2E1, 3A4, 3A5) for induction studies using LC/MS/MS.  Kit contains enough reagents for 100 assays.  Trypsin TPCK (500 μg) and Peptide C18 Column must be ordered separately.
Analysis Note
To view the Protocol for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit Extended Panel, please visit this Protocol link.
A Technical Note on the use of the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit Extended Panel is available at this Tech Note link.
Legal Information
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
68.0 °F
Punto di infiammabilità (°C)
20 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)