44521
MTSEA-Biotin
solubility: in DMSO, soluble
Sinonimo/i:
2-[(Biotinoyl)-amino]-ethyl-methanthiosulfonat, N-Biotinylaminoethyl methanethiosulfonate
About This Item
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Solubilità
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
InChI
1S/C13H23N3O4S3/c1-23(19,20)22-7-6-14-11(17)5-3-2-4-10-12-9(8-21-10)15-13(18)16-12/h9-10,12H,2-8H2,1H3,(H,14,17)(H2,15,16,18)/t9-,10-,12-/m0/s1
CQPWMXNDGWWWHG-NHCYSSNCSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol