Documenti fondamentali
4440015
Sigma-Aldrich
mTRAQ® Reagent Δ0 50 Unit Pack
Scegli un formato
1 KIT
CHF 942.00
CHF 942.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
CHF 942.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
CHF 942.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Contains mTRAQ® Reagents Δ0 for 50 mTRAQ assays. One unit of reagent can label up to 100 μg of protein. Pack has 1 tube each of Δ0 containing 50 units of reagent. Optional Multiplex Buffer kit (Cat. No. 4381664) to be ordered separately.
Risultati analitici
To view the Protocol for use of mTRAQ Reagents, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for use of mTRAQ Reagents, please visit this Quick Reference Card link.
Note legali
MTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)