Documenti fondamentali
4369561
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagents 3-Assay Duplex Trial Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Contains iTRAQ® Reagents 114 and 117, cation-exhange buffers, cartridges, reaction solution and test mixture, for initial protocol development.
Note legali
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)