43405
β-Dinucleotide nicotinamide adenina
≥99.0% (HPLC), from yeast
Sinonimo/i:
β-DPN, β-NAD, Coenzima 1, Cozimasi, DPN, NAD, Nadide, Nucleotide difosfopiridina
About This Item
Origine biologica
yeast
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Impurezze
≤0.1% solvent
≤10% water
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Rapporto di assorbanza
A280/260 nm 0.22 ±0.02
A250/260 nm 0.83 ±0.03
Compatibilità
in accordance for determination of ADH
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3