Documenti
43374
Sigma-Aldrich
Sodium succinate 0.05 M − Magnesium chloride 20 mM − Spermine 0.5 mM − Ammonium sulfate 3.0 solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 44/Kit-No 80701
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
liquid
pH
5.5±0.2 ( in neat)
Densità
1.20 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves