Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H80NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
734.04
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5787775
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m0/s1
InChI key
KILNVBDSWZSGLL-LHEWISCISA-N
Biochem/physiol Actions
2,3-Dipalmitoyl-sn-glycerol-1-phosphocholine is a major constituent of lung surfactant, a monolayer reducing lung surface tension and keeping the lung from collapsing when exhaling .
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?