Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
concentration
100-1000 mM in H2O
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@]1(O)COC(O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-5(9)2-10-4(8)3(5)7/h3-4,6-9H,1-2H2/t3-,4?,5+/m0/s1
InChI key
ASNHGEVAWNWCRQ-LJJLCWGRSA-N
Application
D-Apiose, a plant-specific branched-chain monosaccharide found in rhamnogalacturonan II (RG-II), apiogalacturonan, and several apioglycosides, serves as a borate binding site for crosslinking of galacturonans within plant cell walls.
Packaging
Pack size based on mg solid
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?