Documenti fondamentali
39753
Supelco
N-(4-Isothiocyanatobenzyl)-4-[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]pyridinium bromide
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H18BrN3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Fluorescenza
λem 569 nm
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
[Br-].COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cc[n+](Cc4ccc(cc4)N=C=S)cc3
InChI
1S/C23H18N3O2S.BrH/c1-27-21-8-4-18(5-9-21)22-14-24-23(28-22)19-10-12-26(13-11-19)15-17-2-6-20(7-3-17)25-16-29;/h2-14H,15H2,1H3;1H/q+1;/p-1
DMAVLRVUKGJFEU-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Relatively low extinction coefficient.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)