Merck
39326
N-[2-(Dansylamino)ethyl]maleimide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(2-Maleimidoethyl)-5-dimethylamino-1-naphthalenesulfonamide, N-(2-Maleimidoethyl)dansylamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H19N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.43
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
fluorescence
λex 327 nm; λem 547 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0, 2-mercaptoethanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCN3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C18H19N3O4S/c1-20(2)15-7-3-6-14-13(15)5-4-8-16(14)26(24,25)19-11-12-21-17(22)9-10-18(21)23/h3-10,19H,11-12H2,1-2H3
InChI key
GFVSIWWKMOVBJL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)