Key Documents
38498
Sigma-Aldrich
Decyl-β-D-1-thiomaltopyranoside solution
10 mM
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H42O10S
Numero CAS:
Peso molecolare:
498.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Concentrazione
10 mM
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves