Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 187.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13N5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.23
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1133875
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)C2=C(NCC(=N2)[C@H](O)[C@H](O)CO)N1
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-13-7-5(8(18)14-9)12-3(1-11-7)6(17)4(16)2-15/h4,6,15-17H,1-2H2,(H4,10,11,13,14,18)/t4-,6+/m1/s1
InChI key
YQIFAMYNGGOTFB-XINAWCOVSA-N
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description - |
| form solid | form - |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?