Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H78NO6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
663.99
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
262-782-1
Beilstein/REAXYS Number:
2029302
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
functional group
amine
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78NO6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-32-41-35-37(36-44-45(39,40)43-34-31-38)42-33-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36,38H2,1-2H3,(H,39,40)/t37-/m1/s1
InChI key
UXDBPOWEWOXJCE-DIPNUNPCSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?