Merck
36679
PCB No 31
analytical standard
Sinonimo/i:
2,4′,5-Trichlorobiphenyl, 2,4′,5-PCB
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H7Cl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.54
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1961529
Ballschmiter Number:
31
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(cc1)-c2cc(Cl)ccc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-7-10(14)5-6-12(11)15/h1-7H
InChI key
VAHKBZSAUKPEOV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)