Passa al contenuto
36035
UV-VIS detectable IEF Marker solution
pI 10.4, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
41105336
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
0.45 μm filtered
concentration
1 mg/mL in 10 mM NaOH
storage temp.
2-8°C
Application
Suitable as IEF marker for HPCE and IEF gels.
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)