Passa al contenuto
3399B
BIOEAZE Polyethylene (PE) Bag
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
Designed for use with Quick Connect Applications, Double Polybagged
sterility
sterile; γ-irradiated
packaging
pkg of 1 bags
volume
10 L , 10000 mL
General description
Configured with:
Port P1: 1 x 2.5 ft. length of Size 15 Opaque 001 C-Flex® Tubing with Pinch Clamp and 1/4" Male Quick Connect with Cap
Port P2: 1 x 2.5 ft. length of Size 15 Opaque 001 C-Flex® Tubing with Pinch Clamp and 1/4" Female Quick Connect with Cap
Port P3: 1 Medicinal Port
Packaging
Double Polybagged
Legal Information
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)