32878
Fuchsin solution
for microscopy, denatured with 2-butanone, 2% ethanol
About This Item
Grado
for microscopy
Qualità
denatured with 2-butanone
Concentrazione
2% ethanol
Stringa SMILE
Br.CO[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(C)=O
InChI
1S/C9H17NO2.BrH/c1-7(11)6-8-9(12-2)4-3-5-10-8;/h8-10H,3-6H2,1-2H3;1H/t8-,9+;/m0./s1
DVSQBUUDEVNABC-OULXEKPRSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)