Documenti fondamentali
311D-250
Sigma-Aldrich
Smooth Muscle Cell Differentiation Medium (250 ml)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Livello qualitativo
Durata
6 mo.
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Smooth Muscle Cell Differentiation Medium
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Technical information for working with human coronary artery smooth muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Protocolli
Technical information for working with human pulmonary artery smooth muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Technical information for working with human aortic smooth muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation.