Key Documents
30887
Sigma-Aldrich
Octyl-α/β-glucoside 10 mM solution
Sinonimo/i:
Octyl D-glucopyranoside solution, Detergent Screening Solution 05/Kit-No 66317
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Descrizione
non-ionic
Densità
1.00 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14?/m1/s1
HEGSGKPQLMEBJL-RQICVUQASA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves