Documenti fondamentali
304700
Ethylenediamine-1,2-14C dihydrochloride
About This Item
Formula condensata:
H2N14CH214CH2NH2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.02
Numero MDL:
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.N[14CH2][14CH2]N