30382
Cytochalasin C from Metarrhizium anisopliae
≥97.0% (TLC)
About This Item
Origine biologica
Metarrhizium anisopliae
Saggio
≥97.0% (TLC)
Forma fisica
fibers
powder
Solubilità
methylene chloride: 5 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1C\C=C\[C@H]2[C@H](O)C(C)=C(C)C3[C@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@@]23C(OC(C)=O)\C=C\[C@@](C)(O)C1=O
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17,22-26,33,36H,10,16H2,1-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,22+,23+,24-,25?,26-,29-,30-/m1/s1
NAIODHJWOHMDJX-QMTXKCDBSA-N
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges