Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 194.00 |
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 501.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 194.00
Nome del prodotto
Cytidine 5′-diphosphocholine sodium salt hydrate, ≥99.0% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤8% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OCC1OC([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C14H26N4O11P2.Na/c1-18(2,3)6-7-26-30(22,23)29-31(24,25)27-8-9-11(19)12(20)13(28-9)17-5-4-10(15)16-14(17)21;/h4-5,9,11-13,19-20H,6-8H2,1-3H3,(H3-,15,16,21,22,23,24,25);/q;+1/p-1/t9?,11-,12-,13?;/m1./s1
InChI key
YWAFNFGRBBBSPD-MBWJOHGMSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (HPLC) | description ~98%, from yeast, solid | description from yeast, ≥95% | description Sigma Grade, ≥99%, crystalline |
| biological source synthetic | biological source yeast | biological source yeast | biological source synthetic |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form solid | form powder | form crystalline |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ~98% | assay ≥95% | assay ≥99% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities ≤8% water | impurities - | impurities - | impurities - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?