30153
Potassium 2-mercaptoethanesulfonate
≥95% (T)
Sinonimo/i:
2-Mercaptoethanesulfonic acid potassium salt, Coenzyme M potassium salt, MES potassium salt
About This Item
Saggio
≥95% (T)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.K/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
XXZMREMZWJKGRQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2