Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 μCi | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 290.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
K14CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
CHF 290.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiextent of labeling
10-15 mCi per mmol
Quality Segment
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K][14CH2]C#N
InChI
1S/C2H2N.K/c1-2-3;/h1H2;/i1+2;
InChI key
IJAJWWZKTPVZIH-DEQYMQKBSA-N
Packaging
Packaged in screw-cap bottle
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 99 atom % 13C | description 98 atom % 15N | description 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mass shift M+2 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift - |
| extent of labeling 10-15 mCi per mmol | extent of labeling - | extent of labeling - | extent of labeling - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?