Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.71
EC Number:
208-545-8
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
11270
Beilstein/REAXYS Number:
3724653
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
powder
Quality Segment
mp
235 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Nc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(N)c1
InChI
1S/C12H12N4.ClH/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)16-15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,13-14H2;1H
InChI key
MCTQNEBFZMBRSQ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chrysoidine G
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?