Vai a
21965
5(6)-Carboxy-X-rhodamine
BioReagent, suitable for fluorescence
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 231.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 748.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H30N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
534.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
CHF 231.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
technique(s)
protein detection: suitable
mp
≥250 °C (lit.)
fluorescence
λex 570 nm; λem ~595 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4cc5CCCN6CCCc(c4Oc7c8CCCN9CCCc(cc37)c89)c56.OC(=O)c%10ccc%11C(=O)OC%12(c%13cc%14CCCN%15CCCc(c%13Oc%16c%17CCCN%18CCCc(cc%12%16)c%17%18)c%14%15)c%11c%10
InChI
1S/2C33H30N2O5/c36-31(37)20-9-10-24-23(15-20)32(38)40-33(24)25-16-18-5-1-11-34-13-3-7-21(27(18)34)29(25)39-30-22-8-4-14-35-12-2-6-19(28(22)35)17-26(30)33;36-31(37)20-9-10-21-24(17-20)33(40-32(21)38)25-15-18-5-1-11-34-13-3-7-22(27(18)34)29(25)39-30-23-8-4-14-35-12-2-6-19(28(23)35)16-26(30)33/h2*9-10,15-17H,1-8,11-14H2,(H,36,37)
InChI key
KLNOCCPJAOCRHF-UHFFFAOYSA-N
Application
5(6)-Carboxy-X-rhodamine may be used as a fluorescent dye in nucleic acid analytical research applications.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
partially soluble in methanol, 0.1 M Tris pH 8.0
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)