Vai a
21882
5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (TLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 238.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H10Cl2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
445.21
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
CHF 238.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble (pH ≥ 5)
fluorescence
λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)c1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=C(Cl)C(=O)C=C3Oc4cc(O)c(Cl)cc24.OC(=O)c5ccc(C(O)=O)c(c5)C6=C7C=C(Cl)C(=O)C=C7Oc8cc(O)c(Cl)cc68
InChI
1S/2C21H10Cl2O7/c22-13-4-11-17(6-15(13)24)30-18-7-16(25)14(23)5-12(18)19(11)10-3-8(20(26)27)1-2-9(10)21(28)29;22-13-4-11-17(6-15(13)24)30-18-7-16(25)14(23)5-12(18)19(11)9-2-1-8(20(26)27)3-10(9)21(28)29/h2*1-7,24H,(H,26,27)(H,28,29)
InChI key
WHFHRELKGQJJBQ-UHFFFAOYSA-N
Application
5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein may be used as a specific substrate/probe to study the identity, activity and specificity of multidrug resistance protein 2 (MRP2) molecules.
suitable as pH-indicator
Other Notes
Fluorescent intracellular pH indicator in the pH 4-5 range
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2188435848410217
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (TLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (HPCE)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (T)
description
ACS reagent
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
passes test for adsorption indicator
fluorescence
λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 470 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
fluorescence
λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
-
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
solubility
DMSO: soluble, H2O: soluble (pH ≥ 5), DMF: soluble
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble, DMF: soluble
solubility
-
solubility
alcohol: passes test
assay
≥95% (TLC)
assay
≥85% (HPCE)
assay
≥90% (T)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)