211PR-500
Endothelial Cell Growth Medium without Phenol Red (500 ml)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Durata
6 mo.
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
All-in-one ready-to-use media
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1