Vai a
19699
cis-2-Decenoic acid
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Decenoic acid, (2Z)-
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 232.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721990
CHF 232.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC), 95.0-105.0% (T)
form
liquid
functional group
carboxylic acid
lipid type
unsaturated FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCC\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12)/b9-8-
InChI key
WXBXVVIUZANZAU-HJWRWDBZSA-N
Application
cis-2-Decenoic acid may be used to study its cytotoxic effect on the human HepG2 cell line. It has also been used to study its synergistic anti-spirochetal effect.
Biochem/physiol Actions
cis-2-Decenoic acid is a fatty acid messenger (signaling molecule) produced by Pseudomonas aeruginosa. It possesses anti-biofilm property and converts most of the cells to planktonic (free-swimming) phenotype. cis-2-Decenoic acid retains the susceptibility of the bacteria towards antimicrobial agents. It does not exhibit any toxicity towards human cells and thus, might be used for treating biofilm-associated infections. cis-2-Decenoic acid is considered active even in nano-molar ranges. It mediates the transition of dormant P. aeruginosa and Escherichia coli to their biologically active state without affecting the number of cells. cis-2-Decenoic acid is effective against E. coli and Klebsiella pneumoniae mixed-species biofilms when used along with antimicrobial agents.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)