Vai a
19337
Lectin from Ulex europaeus-Atto 488 conjugate
Sinonimo/i:
Ulex europaeus agglutinin-Atto 488 conjugate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 960.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
CHF 960.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
carbohydrate specificity α-L-Fucose
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λex 501 nm; λem 523 nm in PBS
storage temp.
−20°C
Application
Atto labels are designed for high sensitivity applications including fluorescence microscopy, flow cytometry, fluorescence in situ hybridization (FISH), receptor binding assays, or enzyme assays. Ulex europaeus agglutinin-Atto 488 conjugate, a green-emitting donor, may be used as FRET partner and as a marker of lectin binding.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
73873L8262L9006
fluorescence
λex 501 nm; λem 523 nm in PBS
fluorescence
λex 601 nm; λem 627 nm in PBS
fluorescence
-
fluorescence
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
description
carbohydrate specificity α-L-Fucose
description
carbohydrate specificity α-L-Fucose
description
-
description
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)