Vai a
19181
n-Octyl β-D-maltoside
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
n-Octyl β-D-maltopyranoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 276.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H38O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.51
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
CHF 276.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D 58.0±3.0°, c = 1 in H2O
mol wt
average mol wt 38,000
aggregation number
84
impurities
≤0.25% n-octanol
CMC
23.4
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
application(s)
histology
SMILES string
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H38O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-28-19-17(27)15(25)18(12(10-22)30-19)31-20-16(26)14(24)13(23)11(9-21)29-20/h11-27H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI key
MASIZQYHVMQQKI-OIIXUNCGSA-N
Application
Water-soluble non-ionic detergent suitable for solubilization and isolation of membrane proteins.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1582694206494459
description
≥99.0% (HPLC)
description
≥99.0% (TLC)
description
≥99.0% (TLC)
description
CAS 29836-26-8 is a non-ionic detergent intended for solubilizing membrane-bound proteins in their native state and for the preparation of lipid vesicles.
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
aggregation number
84
aggregation number
-
aggregation number
-
aggregation number
84
application(s)
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
mol wt
average mol wt 38,000
mol wt
538.67 g/mol
mol wt
496.59 g/mol
mol wt
292.38 g/mol
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)