Merck
18995
BioStab Peroxidase Conjugate Stabilizer
Sinonimo/i:
Peroxidase Conjugate Stabilizer
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161706
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, proteases, none detected
suitability
in accordance for identity (HPLC)
storage temp.
2-8°C
General description
BioStab Peroxidase Conjugate Stabilizer is a multi-component solution for stabilization of peroxidase conjugate at elevated temperatures and high dilutions for long periods. It does not contain any protein, thus no disturbing interactions will appear.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)