Merck
18521
6-Fmoc-amino-D-luciferin
≥98.5% (TLC)
Sinonimo/i:
(4S)-2-[6-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-benzothiazolyl]-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H19N3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
501.58
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98.5% (TLC)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=CC(SC(C2=N[C@](C(O)=O)([H])CS2)=N3)=C3C=C1)OCC4C(C=CC=C5)=C5C6=C4C=CC=C6
InChI
1S/C26H19N3O4S2/c30-25(31)21-13-34-23(29-21)24-28-20-10-9-14(11-22(20)35-24)27-26(32)33-12-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,21H,12-13H2,(H,27,32)(H,30,31)/t21-/m1/s1
InChI key
ZKXGWUCUGSIASJ-OAQYLSRUSA-N
General description
Amino analog of D-luciferin substrate for firefly luciferase activity. Useful in automated peptide synthesis for incorporation of amino-luciferin into synthetic peptides.
Application
Peptides containing an aminoluciferin become sensitive chemiluminescent substrates for their individual specific peptidase activity when luciferase is added.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)