Documenti
16950
Sigma-Aldrich
PEG 8000 12% − Potassium chloride 0.1M − HEPES pH 7; 100 mM solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 32/Kit-No 02528
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
liquid
pH
7.0±0.2 ( in neat)
Densità
1.03 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves