Key Documents
14772
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2-dimethylaminoethyl)-N,N′-dimethyl-9,10-anthracenedimethanamine biszinc chloride complex
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Sinonimo/i:
9,10-Bis(TMEDA)anthracene biszinc chloride complex, 9,10-Bis[N-(2-dimethylaminoethyl)methylaminomethyl]anthracene biszinc chloride complex
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H38Cl4N4Zn2
Numero CAS:
Peso molecolare:
679.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥90% (TLC)
Solubilità
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
Fluorescenza
λex 335 nm; λem 427 nm in acetonitrile
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[Zn]Cl.Cl[Zn]Cl.CN(C)CCN(C)Cc1c2ccccc2c(CN(C)CCN(C)C)c3ccccc13