Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
description
Animal-component-free, low protein, for research or for further manufacturing use
sterility
sterile-filtered
form
liquid
availability
not available in Japan
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
phenol red: no
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Legal Information
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terreni privi di siero EX-CELL® EBx™
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?